Learn More
Brady™ Ruban adhésif vinyle intérieur/extérieur pour imprimantes B30
Ruban adhésif vinyle durable, à faible retrait, pour intérieur/extérieur, avec un adhésif très puissant.
Marque: Brady™ 142025
Description
- S'adapte aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et très texturées.
- Adhère aux objets difficiles à faible énergie de surface.
- Peut être utilisé à basses températures.
- Longueur : 30,5 m (100 pi) par rouleau.
Spécification
| Non autoclavable | |
| Ruban adhésif vinyle intérieur/extérieur pour Brady Imprimantes B30 | |
| Aucun | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Ruban d'étiquettes colorées | |
| Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail | |
| 50 unités Gardner | |
| 8 à 10 ans | |
| Rectangle | |
| -40 °F à +179,6 °F | |
| 0,004 in | |
| 100 ft x 1,125 in (30,48 m x 2,86 cm) | |
| 30,48 m | |
| 2,86 cm |
| RoHS 2002/95/CE | |
| Acrylique permanent, Permanent | |
| Rouge | |
| Label | |
| Transfert thermique | |
| Non stérile | |
| Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
| 1 | |
| 1 rouleau | |
| Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
| -40°C à +82°C | |
| 0,102 mm | |
| 100 ft | |
| 1,125 in | |
| 142025 |