Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, prédécoupés et pré-imprimés NOTICE BBP™
Code produit 11737254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
101 x 152 mm
5,7 x 7,6 cm (H x l)
Quantité:
175/Bte
300/Bte
Conditionnement:
1 BX
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité unitSize
11737254 101 x 152 mm 175/Bte 1 BX
11737324 5,7 x 7,6 cm (H x l) 300/Bte 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11737254 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142188
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BBP™AVIS Les en-têtes de panneaux vierges pré-imprimés et prédécoupés sont fabriqués en vinyle durable à faible retrait avec un adhésif ultra-agressif, idéal pour étiqueter les tuyaux, les équipements, les étagères et presque toutes les autres surfaces industrielles.
  • Les en-têtes pré-imprimés forment des en-têtes d’avertissement multicolores avec une seule bande à lettres noires
  • Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
Spécification
Certifications/Conformité ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternate Part Number B30-25-595-ANSINO
Finition Brillant
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Matériau Vinyle
Quantité 175/Bte
Type d’adhésif Acrylique permanent
Description En-têtes d’avertissement vierges pré-découpés et pré-imprimés pour imprimantes BBP3x
À utiliser avec (application) Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 152 mm
Température max. (impériale) 180°F
Température (impériale) min. -40°F
Épaisseur 0,004 po
Largeur (impériale) 6 po
Largeur (métrique) 152,4 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à 82°C
Plage de températures (impériale) -40°F à 180°F
Langues Anglais
Dimensions (L x l) 101 x 152 mm
Texte affiché Avis
Type de produit Rouleau intérieur/extérieur
Couleur Bleu sur blanc