Learn More
Brady™ Rouleau rétroréfléchissant BBP™
Identification très réfléchissante qui renvoie avec intensité la lumière qu’elle reçoit
163.00€ - 365.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Couleur Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Largeur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
11746455
Afficher les documents
Brady™
117997
Argent 4 in
365.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-03-2021
Ajouter au panier
11716455
Afficher les documents
Brady™
117994
Orange 4 in
365.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Ajouter au panier
11736455
Afficher les documents
Brady™
117996
Orange 1,125 in
163.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
21-04-2021
Ajouter au panier
11726455
Afficher les documents
Brady™
117995
Orange 2,25 in
242.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
21-04-2021
Ajouter au panier
11766455
Afficher les documents
Brady™
117999
Argent 1,125 in
163.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-03-2021
Ajouter au panier
11756455
Afficher les documents
Brady™
117998
Argent 2,25 in
242.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-03-2021
Ajouter au panier
11776455
Afficher les documents
Brady™
118000
Jaune 4 in
365.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
18-03-2021
Ajouter au panier
11786455
Afficher les documents
Brady™
118001
Jaune 2,25 in
242.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Ajouter au panier
11796455
Afficher les documents
Brady™
118002
Jaune 1,12 in
163.00€
1 boîte
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
07-04-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Parfaitement adapté au marquage des poteaux et bornes électriques extérieurs, l’équipement de chantier et l’équipement de toitures
  • Usage recommandé dans des conditions météorologiques défavorables ou de faible luminosité
  • Disponible dans de nombreuses couleurs
Spécification
Spécification
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
FDS