Learn More
Brady™ Rouleau rétroréfléchissant BBP™
Identification très réfléchissante qui renvoie avec intensité la lumière qu’elle reçoit
Marque: Brady™ 117994
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
- Parfaitement adapté au marquage des poteaux et bornes électriques extérieurs, l’équipement de chantier et l’équipement de toitures
- Usage recommandé dans des conditions météorologiques défavorables ou de faible luminosité
- Disponible dans de nombreuses couleurs
Spécification
Rouleau rétro-réfléchissant pour imprimantes BBP3x | |
Orange | |
de dia. int. | |
Pour le marquage des poteaux et bornes électriques extérieurs, l’équipement de chantier, l’équipement de toitures | |
100 unités Gardner | |
4 à 6 ans | |
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare | |
–40°C à +70°C | |
0,0055 in | |
50 ft. | |
4 in |
Acrylique, Sensible à la pression | |
Brillant, réfléchissant | |
Polyester | |
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 | |
1 | |
1 rouleau | |
–40 à 158°F | |
10 lb/po | |
0,14 mm | |
15,24 m | |
101,60 mm |