Learn More
Brady™ Étiquette en polyester argenté métallisé inviolable BBP™
Code produit. 11731735
Click to view available options
Hauteur (impériale):
2 po
3 in
3 po
Longueur (impériale):
1 in
2 in
100 ft
Conditionnement:
1 BX
Code produit. 11731735
Marque: Brady™ 118078
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes d’inviolabilité en polyester argenté métallisé BBP™ B-438 disposent d’un adhésif permanent qui laisse un motif à damier si elles sont retirées.
  • Conçue pour les plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant à la fois une haute performance et une protection contre le retrait
  • Idéale pour le marquage des produits, le suivi des biens et l’identification générale et industrielle
  • Résiste aux solvants et aux températures variables
  • Manipulation minimale pour prévenir le motif à damier prématurément exposé
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE, UL969
Description Étiquettes métallisées inviolables pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, Inviolable
Revêtement None
Couleur Argent
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le suivi des biens, l’identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 650 Labels/Box
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) –40 à 100°F
Plage de températures (métrique) –40°C à +37°C
Résistance à la traction 60 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0033 in
Épaisseur (métrique) 0,084 mm
Répétition verticale (métrique) 57,15 mm
Dimensions (LxW) 2 x 3 in
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (métrique) 5,08 cm
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (impériale) 3 po
Hauteur (métrique) 7,62 cm
Alternate Part Number B30-222-438