Learn More
Brady™ Étiquette en polyester argenté métallisé inviolable BBP™
Code produit 11741795 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
2 in
3 in
Longueur (impériale):
1 in
2 in
100 ft
Conditionnement:
1 BX
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Longueur (impériale) Conditionnement
11741795 3 in 1 in 1 BX
11716475 3 in 100 ft 1 BX
11731795 2 in 1 in 1 BX
11731735 3 in 2 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11741795 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 118077
Expédition estimée: 08-12-2026
Les étiquettes d’inviolabilité en polyester argenté métallisé BBP™ B-438 disposent d’un adhésif permanent qui laisse un motif à damier si elles sont retirées.
  • Conçue pour les plaques signalétiques et de numéro de série nécessitant à la fois une haute performance et une protection contre le retrait
  • Idéale pour le marquage des produits, le suivi des biens et l’identification générale et industrielle
  • Résiste aux solvants et aux températures variables
  • Manipulation minimale pour prévenir le motif à damier prématurément exposé
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE, UL969
Description Étiquettes métallisées inviolables pour imprimantes BBP3x
Type d’adhésif Acrylique, Inviolable
Revêtement Aucun
Couleur Argent
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour le suivi des biens, l’identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1225 étiquettes/boîte
Quantité 1 rouleau
Forme Rectangle
Type de logiciel Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
Plage de températures (impériale) -40 °F à +100 °F
Plage de températures (métrique) –40°C à +37°C
Résistance à la traction 60 lb/po
Épaisseur (impériale) 0,0033 in
Épaisseur (métrique) 0,084 mm
Répétition verticale (métrique) 31,75 mm
Dimensions (L x l) 1 x 3 in
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 2,54 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76,2 mm
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7,62 cm
Alternate Part Number B30-18-438