Learn More
Brady™ En-têtes d’avertissement vierges, prédécoupés et pré-imprimés WARNING BBP™
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Les en-têtes pré-imprimés forment des en-têtes d’avertissement multicolores avec une seule bande à lettres noires
- Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
- Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
- Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Alternate Part Number | B30-241-595-ANSIWA |
| Finition | Brillant |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 et BBP37 |
| Matériau | Vinyle |
| Quantité | 300/Bte |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Description | En-têtes d’avertissement vierges pré-découpés et pré-imprimés pour imprimantes BBP3x |
| Type de montage | Self-adhesive |
| À utiliser avec (application) | Marquage pour tuyaux, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail |
| Afficher plus |