Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 4300 résistant à l’environnement
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Diamètre intérieur : 1 po (25,40mm), côté encre à l’extérieur
- Couleur : noir
- Dimensions : 2,4 po x 82 yd. (59,940 mm x 299,920 m)
- Noyau du ruban : fibre
- Imprimantes compatibles : BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Imprimantes à transfert thermique
Specifications
Specifications
| Type de produit | Printer Ribbon |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | BBP72 Label Printer, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printer |
| Matériau | Résine |
| Longueur (impériale) | 82 yd |
| Largeur (impériale) | 2,4 in |
| Longueur (métrique) | 299,92 m |
| Largeur (métrique) | 59,92 mm |
| Diamètre (métrique) | 25,4 mm diamètre intérieur |
| Dimensions (L x l) | 299.92 m x 59.94 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction