Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes BMP™ 21 ID Pal™ : Polyester
Code produit 11503904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir, Blanc
Conditionnement:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11503904 Noir, Blanc 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11503904 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 110934
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.76€
    35.78€ / 1 pièces
    Économisez 16.98€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes à transfert thermique en polyester
La finition brillante est parfaite pour l’autoclavage et pour une utilisation à des températures inférieures à la température de congélation.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL
Description Montage en surface
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche (étiquette)
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cartouche de ruban
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire Étiquette pour lame, partie supérieure perforée, plaque à puits
À utiliser avec (équipement) M210 ; M210-LAB ; M211 ; BMP21-PLUS ; BMP21-LAB ; IDPAL ; LADPAL
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Modèle M21-375-488
Nb par paquet 1 cassette / boîte
Quantité 1 rouleau
Dimensions 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Taille (impériale) du panneau 0,375 in L x 21 pi L
Taille (métrique) du panneau 9.53 mm W x 6.40 m L
Plage de températures (impériale) -40 °F à 320 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +160°C
Épaisseur (impériale) 0,0037 in
Épaisseur (métrique) 0,091 mm
Dimensions (L x l) 6.40 m x 9.53 mm
Longueur (impériale) 21 ft
Longueur (métrique) 6,40 m
Largeur (impériale) 0,3 in
Largeur (métrique) 9,53 mm
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Alternate Part Number M21-375-488