Learn More
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Cartouches d'étiquettes : vinyle auto-laminant
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Adhère bien aux surfaces lisses et texturées.
- Permet d'étiqueter les câbles et les fils grâce à une fonction d'enroulement simple.
- Offre un texte d'une excellente résistance aux taches.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | UL |
| Description | Ruban vinyle auto-laminant pour M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Translucide, Blanc, Noir |
| Finition | Mat |
| Format | Cartouche (étiquette) |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |