Learn More
Brady™ Étiqueteuse BMP™ 21 LAB
Code produit 15208957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d'étiquettes BMP21 LAB
Comprend:
Imprimante BMP21 LAB, cartouche d'étiquettes M21-750-7425 et guide de démarrage rapide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Comprend unitSize
15208957 Imprimante d'étiquettes BMP21 LAB Imprimante BMP21 LAB, cartouche d'étiquettes M21-750-7425 et guide de démarrage rapide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15208957 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 139538
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Imprimante BMP21 LAB, cartouche d’étiquettes M21-750-7425, étui rigide et guide de démarrage rapide.
Spécialement conçue pour être utilisée en autoclave, dans de l’azote liquide, dans des congélateurs ou des bains chauds, elle n’est pas affectée par les produits chimiques de laboratoire
Spécialement conçue pour être utilisée en autoclave, dans de l’azote liquide, dans des congélateurs ou des bains chauds, elle n’est pas affectée par les produits chimiques de laboratoire
  • Imprime une identification large de 0,25 à 0,75 po pour maximiser la quantité de données
  • La fonction d’étiquetage des flacons coupe automatiquement le ruban adhésif en fonction de la taille du flacon
  • Symboles grecs, date et heure pour un meilleur suivi des échantillons
  • Sérialisation automatisée et code-barres intégrés
  • Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de configuration des étiquettes et fonctions de menu pour une création rapide des étiquettes
  • Batterie lithium-ion rechargeable
  • Technologie Smart Cell pour la mise en place automatique des étiquettes
  • Également disponible en kit (BMP21-LAB-KIT1) incluant un adaptateur secteur
  • Des butées en caoutchouc moulé protègent contre les chutes
  • Bords de préhension pour une manipulation facile
  • Cutter et pince à étiquettes pour tenir l’étiquette après la coupe
  • Capacité d’impression en une seule couleur
  • Affichage LCD à trois lignes pour une bonne visibilité
  • Longueur maximale du rouleau : 6,4 m (21 pi)
  • Bleu / gris
  • L x l x H : 9,63 x 4,94 x 2,6 po (24,46 x 12,5 x 6,6 cm)
Applications :
Identification en laboratoire, étiquettes de communication des données, étiquetage général et industriel, identification de panneaux de communication, marquage de fils et câbles, identification d’installations, identification pour sécurité et maintenance, étiquettes à code-barres, étiquetage de cartes de circuits, identification de données de santé, étiquetage Lean/5S
Compliance
BMP21-LAB : conforme RoHS, DEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
BMP21-LAB-KIT1 : conforme RoHS, DEEE.
Garantie
Deux ans.
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes BMP21 LAB
Couleur Gris
Type d’affichage Écran LCD monochrome
Print Technology Transfert thermique
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 125 mm
Hauteur (métrique) 235 mm
Profondeur (métrique) 50 mm
Dimensions (L x l x H) 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in)
Capacité de couleur Monochrome
Description Imprimante d'étiquettes BMP21-LAB - Emballage blister
Comprend Imprimante BMP21 LAB, cartouche d'étiquettes M21-750-7425 et guide de démarrage rapide
Langues Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, hongrois, italien, norvégien (Bokmål), néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois, tchèque et turc.
Mémoire Stocke 12 étiquettes
Vitesse d’impression 0.4 in/sec
Résolution 203 dpi
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 0,75 kg
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire
Quantité 1 pièce
Garantie 2 ans
Détails du bloc d’alimentation 6 piles AA, batterie rechargeable, adaptateur secteur