Learn More
Brady™ Imprimante pour étiquettes BMP™21 PLUS
Code produit 15204916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante d'étiquettes BMP21 PLUS
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
15204916 Imprimante d'étiquettes BMP21 PLUS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15204916 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 139535
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Imprimante BMP21 PLUS, cartouche d’étiquettes M21-750-7425, étui rigide et guide de démarrage rapide.
Conçu spécifiquement pour une utilisation dans les secteurs de la communication de données et de l’électronique
  • Imprime une large identification de 0,25 à 0,75 po pour optimiser la quantité de données
  • La fonction d’étiquette du flacon coupe automatiquement le ruban en fonction de la taille du flacon
  • Mise en forme automatique des étiquettes pour les enveloppements de fils, les blocs de jonction, les panneaux de raccordement et les indicateurs de câbles et les étiquettes générales des bannières
  • Symboles grecs, horodatage et tampon dateur pour un meilleur suivi des échantillons
  • Sérialisation automatisée intégrée et code-barres
  • Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de configuration des étiquettes et fonctions de menu pour une création rapide des étiquettes
  • Technologie Smart Cell pour la configuration automatique des étiquettes
  • Accessoire multifonction avec aimant, lampe de poche et support d’imprimante rétractable pour une manipulation aisée
  • Disponible en kit (BMP21-PLUS-KIT1) avec adaptateur secteur
  • Les pare-chocs en caoutchouc moulé assurent une protection contre les chutes
  • Saisissez les crêtes pour une manipulation facile
  • Pince de coupe et d’étiquette pour maintenir l’étiquette après la coupe
  • Capacité d’impression couleur unique
  • Affichage LCD à deux lignes pour une visibilité claire
  • Longueur maximale du rouleau : 21 pi (6,4 m)
  • Jaune / noir
  • L x l x H : 9,63 x 4,94 x 2,6 in. (24,46 x 12,5 x 6,6cm)
Applications :
Étiquetage des communications de données, étiquetage général et industriel, identification des panneaux, marquage des fils et des câbles, installation, identification de l’entretien & de la sécurité, étiquetage des codes-barres, étiquetage des cartes de circuits imprimés, identification des soins de santé, étiquetage sans gaspillage 5/S.
Compliance
BMP21-PLUS : Conforme RoHS, DEEE, SVHC selon le règlement européen REACH
BMP21-PLUS-KIT1 : conforme RoHS, DEEE.
Garantie
Deux ans.
Spécification
Type de produit Imprimante d'étiquettes BMP21 PLUS
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 24,46 x 12,5 x 6,6 cm (9,63 x 4,94 x 2,60 in)