Description
Ruban haute densité pour une utilisation avec l’étiqueteuse BMP71
- Excellente résistance aux solvants, haute résistance à la chaleur et très forte résistance aux rayures
- Diamètre intérieur du noyau du ruban : 1 po (25,4 mm), côté encre à l’extérieur
- l x L : 2 po x 150 pi (5 cm x 45,7 m)
- Couleur : noir
Certifications
Certification CSA.Certification UL.
Compliance
Conformes RoHS
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Étiqueteuse BMP™71 |
| Matériau | Résine |
| Longueur (impériale) | 150 ft |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 45,7 m |
| Largeur (métrique) | 50,80 mm |
| Diamètre (impériale) | 1 in |
| Diamètre (métrique) | 2,54 cm |
| Description | Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 6200 pour l'imprimante BMP71 |
| Afficher plus |