Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz II
Code produit 12652996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole
0,500 x 1 in
1 x 0,9 in
1,9 x 1 in
Quantité:
100/Paquet
180/Paquet
220/Paquet
240/Paquet
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité unitSize
12652996 0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole 240/Paquet 1 BX
12764029 0,375 x 0,825 in 220/Paquet 1 pièce
12632996 0,375 x 0,375 in 240/Paquet 1 BX
12662996 0,500 x 1 in 180/Paquet 1 BX
12692996 1 x 0,9 in 180/Paquet 1 BX
12603006 1,9 x 1 in 100/Paquet 1 BX
12682996 0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole 240/Paquet 1 BX
12672996 0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole 240/Paquet 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12652996 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 143323
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
  • Conçues pour s’adapter aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
  • Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
  • Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
  • Couleur : Noir sur blanc
  • Matériau : Polyester FreezerBondz™ II
  • Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Polyester
Largeur (impériale) 0,37 in
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,54 cm
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Dimensions (L x l) 0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
Type d’adhésif Permanent
Finition Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique
Comprend 0,375 in Diamètre interne Haut du flacon
Certifications/Conformité ASTM D
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Quantité 240/Paquet