Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuse BMP51/BMP53/BMP41 : Polyester B-422
Code produit 15113329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 1,5 in
1 x 0,5 in
1 x 1 in
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 25,4 mm (25 ft x 1 po)
7,6 m x 12,1 mm (25 pi x 0,475 po)
7,6 m x 9,5 mm (25 pi x 0375 po)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15113329 38,10 x 19,05 mm 1 BX
15193319 0,5 x 1,5 in 1 BX
11982762 7,6 m x 12,1 mm (25 pi x 0,475 po) 1 pièce
15103329 1 x 0,5 in 1 BX
15173319 1 x 1 in 1 BX
11972762 7,6 m x 9,5 mm (25 pi x 0375 po) 1 pièce
15183319 7,6 m x 25,4 mm (25 ft x 1 po) 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15113329 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 131576
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation dans des applications commerciales et industrielles
  • Adhésif permanent, pour surfaces à revêtement poudré / texturé
  • Disponibles en plusieurs tailles
Spécification
Certifications/Conformité Test réussi 2002/95/CE
Description Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Brillant
Matériau Polyester (B-422)
Type de produit Cartouche pour étiqueteuse
Étiquettes par rangée 1
Quantité 180/Bte
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 1,5 x 0,75 in
Dimensions (métrique) 38,1 x 19,0 mm
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Dimensions (L x l) 38,10 x 19,05 mm
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38,1 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19,0 mm