Learn More
Brady™ Cartouche pour étiqueteuses BMP51/BMP53/BMP41 : Tissu en nylon B-499
Code produit 15163349
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1,9 x 1 in
Conditionnement:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15163349 1,9 x 1 in 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15163349 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 131600
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cartouche pour étiqueteuse avec étiquettes en nylon B-499 pour une utilisation dans les applications commerciales et industrielles.
  • En tissu en nylon revêtu de PA blanc mat avec adhésif acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Recommandées pour une utilisation en intérieur
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R4300
Spécification
Certifications/Conformité Certifié UL, homologué CSA ; sans halogène (DIN VDE 0472, partie 815)
Description Étiquettes LabelMaker BMP41 / BMP51 / BMP53
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Noir sur blanc
Finition Mat
Matériau Tissu en nylon revêtu de polyamide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse BMP™ 41 ; Étiqueteuse BMP™ 51 ; Étiqueteuse BMP™ 53
Étiquettes par rangée 1
Quantité 100/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0,0065 in
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Dimensions (L x l) 1,9 x 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) 48,26 mm