Learn More
Brady™ Accessoire pour imprimante d’étiquettes BMP71 : Kit de nettoyage
Code produit 11884125 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11884125 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11884125 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 114886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.12€
    29.57€ / 1 pièces
    Économisez 7.55€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Kit de nettoyage à utiliser avec l’imprimante d’étiquettes BMP.
  • Pour le nettoyage de l’imprimante d’étiquettes BMP™71 (vendue séparément)
  • Comprend des cartes de nettoyage d’imprimante et des écouvillons
  • Les kits de nettoyage d’imprimante offrent une solution facile pour maintenir votre imprimante en bon état
  • Permet de nettoyer facilement et en toute sécurité votre imprimante
Spécification
Type de produit Kit de nettoyage
Alternate Part Number M71-CLEAN
Description Kit de nettoyage
Quantité 1 de chaque
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ Clean 01 (99.7%) Free Flowing and Non-Free Flowing
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropanol