Learn More
Brady™ Maillons de connexion Bradylink™
Code produit 11731296 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Conditionnement:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11731296 Jaune 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11731296 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 078246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.75€
    60.68€ / Pack de 1
    Économisez 11.07€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Sert à fixer des longueurs de chaîne de façon permanente ou à réparer des maillons de chaîne
  • Pour un usage à l’intérieur uniquement
  • La conception du maillon empêche tout risque de se vrille
  • Les maillons de connexion sont adaptés à nos plots et à nos chaînes
Spécification
Longueur (impériale) 2 po
Longueur (métrique) 5,08 cm
Quantité d’emballage 36 / boîte
Largeur (métrique) 50,00 mm
Couleur Jaune
Matériau B-900 polyéthylène
Type Maillons de connexion