Learn More
Brady™ Dash Space
Code produit 11751266 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11751266 Vert 1 ROLL
11711266 Blanc 1 ROLL
11741266 Bleu 1 ROLL
11731266 Rouge 1 ROLL
11721266 Noir 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11751266 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 142181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    131.28€ / 1 rouleaux
    Économisez 5.72€
    4% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Le polyester B-514 utilisé pour le rouleau Dash Space est idéal pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage et indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence.
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou risque d’accrochage
  • Le ruban se retire proprement, sans aucun résidu de colle inesthétique ou dégât sur le sol
  • Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Dépasse les exigences des normes de sécurité ANSI A 1264.2-2006 et OSHA 1910.31 pour les surfaces antidérapantes propres et sèches
Spécification
Certifications/Conformité RoHS
Alternate Part Number 142181
Matériau Polyester
Quantité 46/Bte
Type d’adhésif Base en caoutchouc
Description Formes pré-espacées ToughStripe
Hauteur (impériale) 2 po
Épaisseur 0,008 in
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 50,8 mm
Plage de températures (métrique) -18°C-54°C
Type de produit Étiquette
Couleur Vert