Learn More
Brady™ Brady Lecteur RFID EXA81
Code produit 30238415 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
86 x 214,4 x 98,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
30238415 86 x 214,4 x 98,5 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30238415 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 321710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00€
    1532.47€ / 1 pièces
    Économisez 177.53€
    10% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'EXA81 transforme n'importe quel smartphone ou tablette en un radar personnel capable de capter les signaux radio de tous les objets, biens, outils et équipements étiquetés RFID dans un rayon de 15 mètres.
  • Lire plus de 1000 éléments par seconde en moins de 15 m
  • Lisez les étiquettes RFID UHF et scannez facilement les codes-barres et les codes 2D de près.
  • Fonctionne pendant 24 heures avec une seule charge
  • Compatible avec une large gamme d'appareils intelligents pouvant être connectés sans fil via Bluetooth 5.3 ou par câble USB-C
  • Montage universel : Fixez solidement tout appareil intelligent à l'aide de vis ou de Quadlock.
Spécification
Types de code-barre pris en charge IATA 2 de 5, Matriz 2 de 5, Trioptic
Méthode de transfert de donnée BT  5.3 de classe 2, USB-C
Hauteur (métrique) 98.5 mm
Hauteur (impériale) 3,88 in
Largeur (métrique) 214.4 mm
Largeur (impériale) 8,44 in
Profondeur (métrique) 86 mm
Profondeur (impériale) 3,39 in
Poids (métrique) 0.58 kg
Certifications/Conformité CE
Humidité 10 a 95% (sin condensación)
Comprend Poche de poignet
Dimensions (L x l x H) 86 x 214,4 x 98,5 mm
Garantie 2 ans
Type Lecteur
Alimentation électrique Batterie rechargeable
Alternate Part Number B-EXA81-EU