Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester mat cryogénique pour 3 in. Imprimantes principales
Code produit 10362273 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
0,37 in
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Hauteur (métrique):
9,5 mm
1,5 cm
15 mm
25 mm
2,5 cm
38,1 mm
98,4 mm
Quantité:
100/rouleau
250/Bte
3 000/rouleau
3000/Bte
500/Bte
Conditionnement:
1 ROLL
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Quantité Conditionnement
10362273 0,6 in 15 mm 3000/Bte 1 ROLL
10090832 0,37 in 9,5 mm 500/Bte 1 ROLL
11795703 1 in 25 mm 250/Bte 1 ROLL
11745703 1,5 in 38,1 mm 100/rouleau 1 ROLL
10637954 1,5 in 98,4 mm 100/rouleau 1 ROLL
10007802 0,375 in 9,5 mm 3000/Bte 1 ROLL
10580243 0,6 in 1,5 cm 250/Bte 1 ROLL
10472535 1 in 2,5 cm 3000/Bte 1 ROLL
10339434 1,5 in 38,1 mm 3 000/rouleau 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10362273 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 011264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.36€
    230.86€ / 1 rouleaux
    Économisez 90.50€
    28% de réduction
En stock
Marquez en toute sécurité les échantillons de laboratoire sur des surfaces planes et lisses, même dans des environnements difficiles comme l'azote liquide et les congélateurs, grâce au B-490. FreezerBondz™ Étiquettes en polyester mat cryogénique.
Marquez en toute sécurité les échantillons de laboratoire sur des surfaces planes lisses dans des environnements difficiles tels que l'azote liquide et les congélateurs avec le B-490 FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique mate.
  • Freezerbondz Les étiquettes peuvent être apposées sur des surfaces congelées, notamment le verre et le polypropylène conservés dans l'azote liquide.
  • Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
  • Spécialisé – Les étiquettes adhésives à haute résistance sont conçues pour une large gamme d'applications d'identification en laboratoire sur des surfaces planes, y compris les boîtes de stockage cryogéniques.
  • Durable – Les étiquettes résistent aux solvants, aux taches, à l'azote liquide, aux applications de congélation et à une plage de températures élevées/basses de -320 °C.° jusqu'à 212 °F (-196° jusqu'à 100 °C).
  • Adhésif – Adhésif acrylique permanent pour un collage solide sur le verre, l'acier inoxydable et le cuivre, ou pour l'enroulement autour des tubes et des flacons avec un chevauchement de 1/8 in
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour surface froide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;Série IP;Imprimantes à noyau THT 76 mm;i7500
Comprend Rouleau de 3000 étiquettes
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-155-490-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 0,6 x 1,625 in (L x l)
Taille (impériale) du panneau 0,6 in H x 1,625 in L
Dimensions (métrique) 15.24 x 41.28 mm (L x W)
Taille (métrique) du panneau 15.24 mm H x 41.28 mm W
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à 130 °C
Épaisseur (impériale) 2,6 millions
Épaisseur (métrique) 0,053 mm
Répétition verticale (métrique) 17,78 mm
Dimensions (L x l) 41,28 x 15 mm
Longueur (impériale) 0.6 in.
Largeur (impériale) 1,62 in
Largeur (métrique) 41,28 mm
Hauteur (impériale) 0,6 in
Hauteur (métrique) 15 mm
Alternate Part Number THT-155-490-3