Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique mate pour Imprimantes principales
Description
Marquez en toute sécurité les échantillons de laboratoire sur des surfaces planes lisses dans des environnements difficiles tels que l'azote liquide et les congélateurs avec le B-490 FreezerBondz™ Étiquettes en polyester cryogénique mate.
- Freezerbondz les étiquettes peuvent être apposées sur des surfaces congelées, y compris le verre et le polyéthylène conservés dans de l’azote liquide.
- Elles sont très résistantes aux bavures et aux solvants et fournissent de bonnes performances à des températures élevées comme basses.
- Spécialistes – Les étiquettes adhésives agressives sont conçues pour une large gamme d’application d’identification de laboratoire sur des surfaces planes, y compris les boîtes de stockage cryogéniques.
- durable – Les étiquettes supportent les solvants, les taches, l’azote liquide, les applications de congélation et une plage de température élevée/basse de -320° à 212 °F (-196° à 100 °C).
- Partie adhésive – Adhésif acceptable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
| Description | FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Impression unilatérale |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |