Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester Freezerbondz
Code produit 12849918 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12849918 Blanc 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12849918 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 011266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    615.34€ / 1 rouleaux
    Économisez 24.66€
    3% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Étiquettes imprimables pour imprimantes à transfert thermique
  • Freezerbondz Les étiquettes peuvent être apposées sur des surfaces congelées, notamment le verre et le polypropylène conservés dans l'azote liquide.
  • Résistance aux bavures d'impression, résistance aux solvants et bonnes performances à hautes et basses températures.
  • Elles sont tout particulièrement adaptées aux environnements de laboratoire courants, pour des applications impliquant de l’azote liquide et l’autoclavage
  • Pour les tubes et flacons, ces étiquettes doivent être repliées sur elles-mêmes avec un chevauchement d'au moins 3,2 mm (0,125 in).
  • Couleur : Blanc avec finition mate
  • Matière : Polyester
  • Compatibilité avec les imprimantes : Freezerbondz (11-877-244 à -248) : BMP71 , TLS 2200, TLS-PC Lien
  • Freezerbondz (11-877-249 à 251) : BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200 , Tagus Imprimantes à transfert thermique T300
  • Autoclave, congélateur, bains-marie (100 °C), °azote liquide
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Affichage Consignation
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Type de produit Étiquette pour surface froide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BBP™ Imprimante d'étiquettes 81, BRADY IP™ Imprimante d'étiquettes série BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100, BRADYPRINTER PR Imprimante d'étiquettes série Plus, THT 3 in. Imprimante à noyau
Étiquettes par rangée 1
Quantité 250/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -196 °C à 130 °C
Épaisseur (métrique) 0,053 mm
Répétition verticale (métrique) 42,28 mm
Dimensions (L x l) 55,88 x 38,1 mm
Longueur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 55,88 mm
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,81 cm