Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz : rectangulaires avec cercles
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Double format : étiquette rectangulaire et circulaire.
- Excellentes performances à basse température
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du polypropylène stockés dans de l’azote liquide
- Offre une excellente résistance aux bavures d'impression et aux solvants (lorsqu'il est utilisé avec le ruban R6400).
- Identification en laboratoire
Spécification
Spécification
| Description | FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour laboratoire |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |