Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz™
Code produit 12899928 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12899928 Blanc 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12899928 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00€
    346.08€ / 1 rouleaux
    Économisez 44.92€
    11% de réduction
En stock
Utilisez ces étiquettes discrètes sur des surfaces congelées ou sur des surfaces à température ambiante qui seront éventuellement stockées dans de l'azote liquide (-196 °C). Freezerbondz™ Les étiquettes pour imprimantes à transfert thermique sont suffisamment opaques pour masquer les informations patient protégées par la loi, conformément aux exigences de la loi HIPAA.
Identifiez les flacons à température ambiante, congelés ou décongelés (avec chevauchement). La version B-492 améliorée de FreezerBondz offre des performances améliorées et des modifications connexes à la taille de l’étiquette. Résistance supérieure aux so
Spécification
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Aucun
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Congélateur ; azote liquide ; bain-marie (100°C)
Répétition horizontale (métrique) 27,94 mm
Étiquettes par rangée 2
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -196 °C à 130 °C
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Répétition verticale (métrique) 12,07 mm
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Alternate Part Number THT-152-492-3