Learn More
Brady™ Étiquettes rectangulaires pour imprimante à transfert thermique FreezerBondz PROMO
Code produit 10203603 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10203603 Blanc 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10203603 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 805913
En stock
Les marqueurs en polyester Freezerbondz™ durable (B-492) sont conçus pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames.
  • Les étiquettes B-490 peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
  • Le matériau en polyester blanc mat comporte un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique
  • Bonne résistance aux bavures d'impression, aux solvants et aux températures extrêmes (de -320 à 212 °C).°F (-196 à 100)°C)
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE
Spécification
Description FreezerBondz Étiquettes pour imprimante à transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc
Affichage Consignation
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Type de produit Étiquette pour laboratoire
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire, rubans série R6400, imprimantes à transfert thermique
À utiliser avec (équipement) Imprimante par transfert thermique
Étiquettes par rangée 1
Quantité 3/Bte
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -320 °F à 266 °F
Plage de températures (métrique) -160 °C à +130 °C
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Répétition verticale (métrique) 27,94 mm
Dimensions (L x l) 25,40 x 25,40 mm
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Alternate Part Number THT-179-492-3