Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle permanents GlobalMark™
Code produit 17649515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Dimensions (L x l):
30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in)
30,48 m x 57,15 mm (100 ft x 2,25 in)
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
1 rouleau
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) unitSize
17649515 Jaune 30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in) 1 rouleau
12783557 Blanc 30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in) 1 pièce
15181679 Blanc 30,48 m x 57,15 mm (100 ft x 2,25 in) 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17649515 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 113114
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent aux étiquettes d’adhérer et de rester collées sur des surfaces très texturées
Adhère facilement aux éléments à faible énergie de surface difficiles tels que la tuyauterie en PVC, les boîtiers d’équipement moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces avec revêtement en poudre et les équipements fabriqués à partir de plastiques recyclés.
  • Film vinyle B-595 avec adhésif permanent
  • Offre une durabilité extérieure de 5 ans
  • Disponibles en blanc et jaune
Compliance
Conforme à la directive RoHS
Spécification
Certifications/Conformité RoHS
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Jaune
Finition Brillant
Format Continue
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et équipements, étiquetage électrique, identification des installations, marquage au sol, étiquetage Lean et 5S, marquage des tuyauteries et vannes, marquage des entrepôts
À utiliser avec (équipement) Imprimante GlobalMark™
Brillant 60 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie 5 ans
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in)
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101.60 mm
Hauteur (métrique) 30.48 m
Alternate Part Number GLOBALMARK VINYLE B595 JAUNE 100MM