Learn More
Brady™ Rouleaux en vinyle permanents GlobalMark™
Permettent aux étiquettes d’adhérer et de rester collées sur des surfaces très texturées
446.00€ - 677.00€
Spécification
| Certifications/Conformité | RoHS |
|---|---|
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Finition | Brillant |
| Format | Continue |
| Matériau | Vinyle |
| Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
|
17649515
|
Brady™
113114 |
Jaune | 30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in) |
677.00€
1 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article. Article restreint |
|||||||||
|
12783557
|
Brady™
113109 |
Blanc | 30,48 m x 101,6 mm (100 ft x 4 in) |
677.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
15181679
|
Brady™
113111 |
Blanc | 30,48 m x 57,15 mm (100 ft x 2,25 in) |
446.00€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Adhère facilement aux éléments à faible énergie de surface difficiles tels que la tuyauterie en PVC, les boîtiers d’équipement moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces avec revêtement en poudre et les équipements fabriqués à partir de plastiques recyclés.
- Film vinyle B-595 avec adhésif permanent
- Offre une durabilité extérieure de 5 ans
- Disponibles en blanc et jaune
Compliance
Conforme à la directive RoHS
Spécification
| RoHS | |
| Brillant | |
| Vinyle | |
| Non stérile | |
| Imprimante GlobalMark™ | |
| 1 | |
| 1 rouleau | |
| -40°C à +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 30.48 m |
| Acrylique, Permanent | |
| Continue | |
| Transfert thermique | |
| Étiquetage des composants et équipements, étiquetage électrique, identification des installations, marquage au sol, étiquetage Lean et 5S, marquage des tuyauteries et vannes, marquage des entrepôts | |
| 60 unités Gardner | |
| 5 ans | |
| -40 °F à +180 °F | |
| 0,004 in | |
| 100 ft. |