Learn More
Brady™ Rubans™ adhésifs permanents en vinyle GlobalMark : 10 cm de large x 30,5 m de long
Code produit 15202936 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15202936 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15202936 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 113119
En stock
Le vinyle de qualité intérieure/extérieure adhère de façon permanente à la plupart des surfaces propres et sèches.
  • S'adaptent bien aux surfaces irrégulières, courbes ou rugueuses
  • Résiste à la graisse, à l'huile et à la plupart des produits chimiques industriels
  • Durabilité moyenne en extérieur sur cinq ans à des températures °allant de 82 °C °à -40 °C (180 °F °à -40 °F) ; peut être appliqué à des températures aussi basses que -18 °C (0 °F).
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986, sections 2 et 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Rouge
Affichage Consignation
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et équipements, étiquetage électrique, identification des installations, marquage au sol, étiquetage Lean et 5S, marquage des tuyauteries et vannes, marquage des entrepôts
À utiliser avec (équipement) GlobalMark
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 rouleau/boîte
Plage de températures (impériale) -40 °F à +180 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 30.48 m x 101.6 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 101.60 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 107.95 mm