Learn More
Brady™ GlobalMark™ Rubans en polyester
Code produit 11589283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Largeur (impériale):
1,1 in
Longueur (impériale):
100 pi
Matériau:
Polyester métallisé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (impériale) Longueur (impériale) Matériau unitSize
11589283 Argent 1,1 in 100 pi Polyester métallisé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11589283 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 076721
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polyester résistant aux intempéries avec adhésif permanent.
  • Faible teneur en halogénures ; idéal pour le marquage des tuyaux et surfaces en acier inoxydable.
  • La finition ultra-lisse est idéale pour le montage sur des panneaux rigides et des surfaces très lisses.
  • Durabilité moyenne de deux ans en extérieur à des températures °allant de 110 °C °à -40 °C (230 °F °à -40 °F) ; peut être appliqué à des températures aussi basses que -18 °C (0 °F).
Informations sur la commande
Épaisseur : 3 ml
Spécification
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Argent
Affichage Consignation
Finition Mat
Format Ruban adhésif
Matériau Polyester métallisé
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Idéal pour l'acier inoxydable et les surfaces
À utiliser avec (équipement) GlobalMark™ Fabricant d'étiquettes industrielles
Durée de vie 2 ans
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -40 °F à 230 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 100 ft x 2,25 in (30,48 m x 57,15 mm)
Longueur (impériale) 100 pi
Longueur (métrique) 30.48 m
Largeur (impériale) 1,1 in
Largeur (métrique) 57.15 mm