Description
- Disponibles en version grande ou petite
- Jaune
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de verrouillage de bouchon à coque |
| Alternate Part Number | DÉPOSE-PRISE HUBBELL - GRAND DÉPOSE-PRISE |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) de la manille | 7,00 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 12,47 x 6,31 x 5,06 in |
| À utiliser avec (application) | Bouchons pour applications industrielles |
| À utiliser avec (équipement) | Pour bouchons de 4,5 po x 10,15 po (dia. x L) maximum, avec cordon de 1,45 po |
| Hauteur (métrique) | 120,00 mm |
| Nbre de cadenas | 4 |
| Afficher plus |