Learn More
Brady™ i5100 IP 1 in Ruban sans halogène pour imprimante série Core R4300
Code produit 11553005 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
2,3 in
3,27 in
4,3 po
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Conditionnement
11553005 2,3 in 1 pièce
10266223 3,27 in 1 BX
11816281 4,3 po 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11553005 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 066028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.58€
    136.55€ / 1 pièces
    Économisez 7.03€
    4% de réduction
En stock
i5100 IP 1 in compatible IP. Le ruban d'imprimante sans halogène de la série Core R4300 est doté d'une étiquette RFID Smart Cell permettant aux rubans de communiquer avec l'imprimante. Brady Imprimante d'étiquettes industrielle IP.
  • Forte résistance environnementale aux taches et produits chimiques
  • Qualité d’impression fiable et nette pour optimiser la lisibilité des codes-barres
  • Formulation de cire / résine
  • Compatible avec les imprimantes IP300 et IP600
  • Diamètre du noyau : 25,4 mm (1 in), côté encre vers l’extérieur
  • Comprend une tige
  • Couleur : Noir
Compliance
Compatibilité RoHS : Test réussi 2002/95/CE
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Ruban noir pour imprimante à transfert thermique série 4300 - Brady Imprimante IP activée
Couleur Noir
Format Ruban
Matériau Cire, Résine
Côtés imprimables Côté encre vers l’extérieur
Type de produit Ruban d’imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Imprimantes IP300 et IP600
Comprend Broche
Quantité 1 de chaque
Longueur (impériale) 984 ft
Longueur (métrique) 299,92 m
Largeur (impériale) 2,3 in
Largeur (métrique) 60 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Alternate Part Number IP-R4302