Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique IP™
Code produit 30041403 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,57 in
4,3 in
Matériau:
Cire, Résine
Résine
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Matériau Conditionnement
30041403 1,57 in Résine 1 pièce
11568414 1,57 in Cire, Résine 1 pièce
12881881 4,3 in Cire, Résine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041403 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 029089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.65€
    76.55€ / 1 pièces
    Économisez 9.10€
    10% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
IP™ Le ruban pour imprimante à transfert thermique est un ruban dont l'encre est orientée vers l'extérieur et qui possède un noyau ouvert de 1 in pour une compatibilité avec une grande variété d'imprimantes à transfert thermique.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • Les rubans de la série R6200 offrent une résistance supérieure aux rayures, aux taches, à la chaleur et aux produits chimiques lorsqu’ils sont imprimés sur le matériau pour étiquettes approprié de Brady™, recommandé pour l’impression sur du papier pour étiquettes brillant, lisse ou semi-mat, tel que le tissu en vinyle repositionnable B-498 et le polyester métallisé B-486
  • Les rubans de la série R4300 offrent une forte résistance environnementale pour ce qui est des taches et des produits chimiques lorsqu’ils sont imprimés sur le matériau pour étiquettes Brady™ approprié, recommandé pour l’impression sur du papier et des films avec une surface mate ou rugueuse, tel que le vinyle laminé B-427 et le tissu en nylon B-499.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Imprimante d'étiquettes BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Imprimante Brady PR Imprimante d'étiquettes série Plus, Imprimante Brady PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Imprimante à transfert thermique
Matériau Résine
Print Technology Thermal Transfer
Longueur (impériale) 984 ft.
Largeur (impériale) 1,57 in
Longueur (métrique) 299.9 m
Largeur (métrique) 3.99 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2.54 cm
Stérilité Non stérile
Format Ruban
Certifications/Conformité RoHS 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE
À utiliser avec (application) Applications d'étiquetage en environnement difficile
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number R6206