Learn More
Brady™ Rubans d’imprimante à transfert thermique IP™
Code produit 11568414
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,57 in
4,3 in
Matériau:
Cire, Résine
Résine
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Matériau unitSize
11568414 1,57 in Cire, Résine 1 pièce
30041403 1,57 in Résine 1 pièce
12881881 4,3 in Cire, Résine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11568414 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 035246
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
IP™ Le ruban pour imprimante à transfert thermique est un ruban dont l'encre est orientée vers l'extérieur et qui possède un noyau ouvert de 1 in pour une compatibilité avec une grande variété d'imprimantes à transfert thermique.
  • Ruban unicolore pour l’impression d’une seule couleur sur une étiquette
  • Les rubans de la série R6200 offrent une résistance supérieure aux rayures, aux taches, à la chaleur et aux produits chimiques lorsqu’ils sont imprimés sur le matériau pour étiquettes approprié de Brady™, recommandé pour l’impression sur du papier pour étiquettes brillant, lisse ou semi-mat, tel que le tissu en vinyle repositionnable B-498 et le polyester métallisé B-486
  • Les rubans de la série R4300 offrent une forte résistance environnementale pour ce qui est des taches et des produits chimiques lorsqu’ils sont imprimés sur le matériau pour étiquettes Brady™ approprié, recommandé pour l’impression sur du papier et des films avec une surface mate ou rugueuse, tel que le vinyle laminé B-427 et le tissu en nylon B-499.
Spécification
Type de produit Ruban d’imprimante
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Brady 200MVP Plus
Matériau Cire, Résine
Longueur (impériale) 984 pi
Largeur (impériale) 1,57 in
Longueur (métrique) 299,9 m
Largeur (métrique) 3,99 cm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2,54 cm
Stérilité Non stérile
Description Ruban d’imprimante à transfert thermique noir série 4300
Format Ruban
Côtés imprimables Encre du côté extérieur
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
À utiliser avec (application) Imprimante par transfert thermique
Quantité 1 de chaque
Alternate Part Number R4306