Learn More
Brady™ Logiciel et étiquettes d’étiquetage LabelMark™ 5
Code produit 11579013
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
1,5 in
2 in
4 in
Hauteur (impériale):
0,75 in
1 in
1,5 in
Quantité:
100/rouleau
250/boîte
250/paquet
Conditionnement:
1 rouleau
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Quantité unitSize
11579013 1 in 1 in 250/paquet 1 rouleau
11589013 2 in 1 in 100/rouleau 1 rouleau
11512555 4 in 1 in 100/rouleau 1 rouleau
11569083 1,5 in 0,75 in 250/boîte 1 rouleau
11519023 1,5 in 1,5 in 250/paquet 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11579013 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 018603
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Symbologies de codes-barres courantes et possibilité d’importer des graphiques.
Idéal pour les applications d’identification sur les marchés des télécommunications et de l’électricité
  • Le mode Ligne offre un espacement fixe pour une conception rapide et facile des étiquettes
  • Le mode de marquage de fil répète la légende sur la longueur de l’étiquette pour les applications de marquage par fil
  • Commande Multiplier répète les commandes pour des tâches telles que la copie, l’insertion ou la suppression
  • La fonction de sérialisation permet de simplifier les sérialisations avec préfixe et suffixe ou sérialisation complexe avancée avec des chaînes personnalisées
  • Flip Flop permet aux utilisateurs de transposer du texte sur une étiquette de droite à gauche et de haut en bas
  • Importation facile des formats de données autres que ASCII
Configuration système
  • Windows™ XP™ ou supérieur
  • Les applications de complément LabelMark ne prennent en charge que les versions 32 bits de Microsoft Office.
  • Processeur à 1 GHz
  • 512 Mo de RAM
  • 500 Mo d’espace disque disponible
  • Lecteur de DVD-ROM
Étiquettes
  • Ultra agressif
  • Polyester blanc
Spécification
Certifications/Conformité UL, RoHS 2002/95/CE
Description Étiquette TLS 2200/TLS PC Link
Type d’adhésif Rubber, Permanent
Couleur White
Finition Gloss
Format Label
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette à code-barres LabelMark™ V3
À utiliser avec (application) Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Panel ID, Rating plates, Voice or data ID
À utiliser avec (équipement) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Comprend Symbologies de codes-barres courantes et possibilité d’importer des graphiques
Étiquettes par rangée 1
Quantité 250/paquet
Forme Carré
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Répétition verticale (métrique) 28.57 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2.54 cm