Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimantes laser de bureau
Étiquettes pour imprimantes laser de bureau, idéales pour les plaques signalétiques, l'identification des actifs et les applications d'étiquetage à usage général.
Marque:  Brady™ 089405
Code produit. 10407272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    107.41€ / Pack de 1
    Économisez 4.59€
    4% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Description
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants, compatibles avec une variété d'imprimantes laser.
  • Haute résolution, bonne résistance aux solvants et aux bavures, performances à des températures moyennes à élevées.
  • Résiste aux environnements de laboratoire extrêmes.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Étiquettes imprimables pour imprimantes LaserTab
Blanc
Mat
Nylon Tissu
Laser
Non stérile
Imprimantes laser
Paquet de 9 feuilles
-40°C
2500/boîte
0,375 po de dia.
-40°C à +90°C
0.165 mm
0,375 in
9.52 mm
0,37 in
LAT-60-799-2.5
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique, Permanent
Consignation
Étiquette
Imprimable face unique
Étiquette
Congélateurs, azote liquide, autoclaves, bains-marie, étiquetage et identification en laboratoire
12.70 mm
15
2565 étiquettes/paquet
Rond
-40°F à +194°F
6,5 millions
0,375 x 0,375 in (9,35 x 9,35 mm)
0,375 in
12.70 mm
0.952 cm