Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimantes laser de bureau
Étiquettes pour imprimantes laser de bureau, idéales pour les plaques signalétiques, l'identification des actifs et les applications d'étiquetage à usage général.
Marque:  Brady™ 029683
Code produit. 10478032
  • 550.00€ / Pack de 1
En stock
Description
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants, compatibles avec une variété d'imprimantes laser.
  • Haute résolution, bonne résistance aux solvants et aux bavures, performances à des températures moyennes à élevées.
  • Résiste aux environnements de laboratoire extrêmes.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Étiquettes imprimables pour imprimantes LaserTab
Blanc
Mat
Nylon Tissu
Laser
Non stérile
Imprimante laser
Paquet de 60 feuilles
-40°C
2500/Bte
1,437 x 1 po (L x l)
-40°C à +90°C
0,165 mm
1,437 in
25,40 mm
1,44 in
36,50 mm
Sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815)
Acrylique, Permanent
Consignation
Étiquette
Imprimable face unique
Étiquette
Identification en laboratoire, identification des panneaux, marquage des fils et câbles
27,94 mm
7
2520 étiquettes/paquet
Rectangle
-40°F à +194°F
6,5 millions
1,437 x 1 in (36,5 x 25,4 mm)
1 in
1,437 po
3,64 cm
LAT-39-799-2.5