Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimantes laser de bureau
Étiquettes pour imprimantes laser de bureau, idéales pour les plaques signalétiques, l'identification des actifs et les applications d'étiquetage à usage général.
Marque:  Brady™ 089404
Code produit. 10531143
  • 380.00€ / Pack de 1
En stock
Description
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants, compatibles avec une variété d'imprimantes laser.
  • Haute résolution, bonne résistance aux solvants et aux bavures, performances à des températures moyennes à élevées.
  • Résiste aux environnements de laboratoire extrêmes.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Étiquettes imprimables pour imprimantes LaserTab
Translucide
Mat
Polyester
Laser
Non stérile
Imprimantes laser
Paquet de 56 feuilles
-70°C
2500/Bte
2,625 x 0,6 po (L x l)
-70°C à +110°C
0.051 mm
2,625 in
15.24 mm
1 in
25.40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Acrylique, Permanent
Consignation
Étiquette
Imprimable face unique
Étiquette
Congélateurs, azote liquide, autoclaves, bains-marie, étiquetage et identification en laboratoire
68.58 mm
3
2544 étiquettes/paquet
Rectangle
-94 °F à +230 °F
2 mil
2,625 x 0,6 in (66,68 x 15,24 mm)
0,6 in
2,625 in
6,66 cm
LAT-59-361-2.5