Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimantes laser de bureau
Étiquettes pour imprimantes laser de bureau, idéales pour les plaques signalétiques, l'identification des actifs et les applications d'étiquetage à usage général.
Marque:  Brady™ LAT-58-361-1
Code produit. 10734623
  • 254.00€ / Pack de 1
En stock
Description
  • Étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et aux solvants, compatibles avec une variété d'imprimantes laser.
  • Haute résolution, bonne résistance aux solvants et aux bavures, performances à des températures moyennes à élevées.
  • Résiste aux environnements de laboratoire extrêmes.
Spécification
Spécification
Autoclavable
Étiquettes imprimables pour imprimantes LaserTab
Translucide
Mat
Polyester
Laser
Non stérile
Imprimante laser
Paquet de 48 feuilles
-70°C
1 000/paquet
2,625 x 1 po (L x l)
-70°C à +110°C
0,051 mm
2,625 in
25,40 mm
1 in
25,40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Acrylique, Permanent
Consignation
Étiquette
Imprimable face unique
Étiquette
Congélateurs, azote liquide, autoclaves, bains-marie, étiquetage et identification en laboratoire
27,94 mm
7
1008 étiquettes/paquet
Rectangle
-94 °F à +230 °F
2 mil
2,625 x 1 in (66,68 x 25,4 mm)
1 in
2,625 in
66,67 mm
LAT-58-361-1