Learn More
Descrizione
- Fabriquées à partir de tissu en nylon ou polyester FreezerBondz
- Peuvent être appliquées sur des surfaces gelées, notamment sur du verre et du PP stockés dans de l’azote liquide
- Idéales pour l’autoclave, les congélateurs, les bains-marie (100°C), l’azote liquide
- Pour une utilisation avec tube à centrifuger, flacon cryogénique, tube Eppendorf, identification en laboratoire
- Résistance à l’humidité
- Surface lisse avec finition mate
- Compatibles avec imprimante LABXPERT
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | UL, RoHS 2002/95/CE |
| Description | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Finition | Mat |
| Matériau | Tissu en nylon |
| À utiliser avec (application) | Identification générale et industrielle, identification en laboratoire, flacon, bouchon de flacon |
| Étiquettes par rangée | 1 |
| Quantité | 300/Bte |
| Forme | Rond |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?