Learn More
Descripción
- Les mini-câbles de verrouillage sont extrêmement compacts et portatifs et les câbles sont stockés en interne
- Le mécanisme d’auto-enroulement du bouton-poussoir se rétracte automatiquement pour bien caler le câble, sans laisser de mou
- L’appareil est fourni avec un câble en nylon non conducteur
- Propriétés supérieures en termes de résistance aux produits chimiques, à la corrosion et aux températures
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Dispositif de mini-câble de verrouillage |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Nylon |
| Certifications/Conformité | OSHA 1910.147 |
| Profondeur (impériale) | 1,75 po |
| Profondeur (métrique) | 4,44 cm |
| Diamètre (impériale) | 4 in |
| Diamètre (métrique) | 10 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour verrouiller plusieurs déconnexions ou soupapes avec un dispositif de verrouillage |
| À utiliser avec (équipement) | Déconnecter les commutateurs |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?