Learn More
Brady™ Cartouches d’étiquettes en polyester pour imprimantes BMP™21-PLUS et BMP™21-LAB
Cartouches d'étiquettes en polyester pour une utilisation avec™ les imprimantes BMP 21-PLUS et™ BMP 21-LAB.
Marque:  Brady™ 139747
37.87 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28009" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17881485
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.18€
    37.88€ / 1 pièces
    Économisez 11.30€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Description
  • Pour un marquage intérieur sur des surfaces lisses
  • En polyester laminé blanc ou transparent
  • Finition brillante et adhésif acrylique permanent
  • Compatible avec Brady Imprimante d'étiquettes M210, Brady Imprimante d'étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d'étiquettes M211, Imprimante d'étiquettes BMP21 LAB, Imprimante d'étiquettes BMP21, Imprimante d'étiquettes BMP21-PLUS, Étiqueteuse portable IDPAL, Étiqueteuse portable LABPAL
  • Les références M21-250-423, M21-250-430 et M21-250-430-WT-CL sont compatibles uniquement avec l'imprimante™ BMP 21-PLUS.
Applications :
Suivi des actifs, code-barres, identification des composants, identification des équipements, identification générale, identification à usage général, identification d'emplacement, identification des prises, panneau de brassage, port d'identification du panneau de brassage, plaque signalétique, équipement de communication de données
Compliance
Conformes RoHS, certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472, partie 815)
Spécification
Spécification
Acrylic
Gloss
Polyester (B-430)
Cartouche d'étiquettes
Brady Imprimante d’étiquettes M210, Brady Imprimante d’étiquettes M210-LAB, Brady Imprimante d’étiquettes M211, Imprimante d’étiquettes BMP21-LAB, Étiqueteuse BMP 21, Imprimante d’étiquettes BMP21-PLUS, Fabricant d’étiquettes portatives IDPAL, Étiqueteuse portative LABPAL
6.4 m
12,70 mm
Blanc
Label
Transfert thermique
Non-sterile
21 ft.
0,5 in
M21-500-430-WT-CL
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Promo Code: 28009
Profitez de réductions sur plus de 3 000 articles indispensables pour le laboratoire.
Applying Promo and Adding