Learn More
Brady™ Panneaux : Flèches directionnelles
Code produit 11737084 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
1 PK
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11737084 Noir 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11737084 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 104416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    145.18€ / Pack de 1
    Économisez 5.82€
    3% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Les flèches de sol ToughStripe™ sont fabriquées en matériau robuste et résistant afin de vous éviter de perdre du temps à remplacer les bandes endommagées ou usées. Une seule application suffit.
  • Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
  • La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
  • Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
  • Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
Certifications/Conformité ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80X127.00-514-ARO-BK-100
Matériau Polyester
Quantité 100/Bte
Type d’adhésif Caoutchouc permanent
Description Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus)
Type de montage Auto-adhésif
À utiliser avec (application) Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
Hauteur (impériale) 5 po
Hauteur (métrique) 127 mm
Température max. (impériale) 130°F
Température (impériale) min. 0°F
Épaisseur 0,008 in
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 50,8 mm
Plage de températures (métrique) -18°C à 54°C
Forme Flèche
Plage de températures (impériale) 0°F à 130°F
Langues English
Dimensions (L x l) 50,80 x 127 mm
Texte affiché Flèche
Type de produit Flèche de marquage au sol (photoluminescente)
Couleur Noir