Learn More
Brady™ Panneaux : Laissez ce passage dégagé
Description
- Les panneaux de sol ToughStripe™ communiquent d'importants messages de sécurité et d'avertissement à vos employés dans les zones de circulation de piétons
- Le polyester (B-534) antidérapant et résistant ToughStripe™ comprend une pellicule transparente et rigide et est recouvert de manière sélective de pieds adhésifs antidérapants
- Matériau très visible et brillant, résistant aux produits chimiques agressifs et facile à appliquer et à retirer
- Les panneaux de sol permettent d’avertir les travailleurs des risques potentiels, de diriger la circulation et d’appliquer les besoins en matière d’équipement de protection.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI Z53.1-1967 ; ANSI Z535-2006 ; OSHA 1910.145 |
| Alternate Part Number | B534FS 17 in DIA BK,BL/WT GARDER LES ALLÉES DÉCOUVERTES |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Base en caoutchouc |
| Description | ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés |
| Diamètre (impériale) | 17 po |
| Diamètre (métrique) | 431,80 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient pour marquer les allées, les passages, les lieux de stockage, indiquer les issues de secours et les équipements d’urgence et appliquer les besoins en matière d’équipement de protection |
| Afficher plus |