Learn More
Brady™ Panneaux : Zone de production
Description
- Les panneaux de sol ToughStripe™ communiquent d'importants messages de sécurité et d'avertissement à vos employés dans les zones de circulation de piétons
- Le polyester (B-534) antidérapant et résistant ToughStripe™ comprend une pellicule transparente et rigide et est recouvert de manière sélective de pieds adhésifs antidérapants
- Matériau très visible et brillant, résistant aux produits chimiques agressifs et facile à appliquer et à retirer
- Les panneaux de sol permettent d’avertir les travailleurs des risques potentiels, de diriger la circulation et d’appliquer les besoins en matière d’équipement de protection.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ANSI Z53.1-1967 ; ANSI Z535-2006 ; OSHA 1910.145 |
| Finition | Gloss |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Base en caoutchouc |
| Description | ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés |
| Diamètre (impériale) | 17 in. |
| Diamètre (métrique) | 431.80 mm |
| À utiliser avec (application) | Used to mark aisles, passageways, storage locations, point out safety equipment and exits and enforce protective equipment requirements |
| Température max. (impériale) | 129,9°F |
| Afficher plus |