Learn More
Descrizione
- Les panneaux de sol ToughStripe™ communiquent d'importants messages de sécurité et d'avertissement à vos employés dans les zones de circulation de piétons
- Le polyester (B-534) antidérapant et résistant ToughStripe™ comprend une pellicule transparente et rigide et est recouvert de manière sélective de pieds adhésifs antidérapants
- Matériau très visible et brillant, résistant aux produits chimiques agressifs et facile à appliquer et à retirer
- Les panneaux de sol permettent d’avertir les travailleurs des risques potentiels, de diriger la circulation et d’appliquer les besoins en matière d’équipement de protection.
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternate Part Number | B534FS 17 in STOP ROUGE, NOIR/BLANC AVEC SYMBOLE |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Base en caoutchouc |
| Description | ToughStripe - Panneaux sol pré-imprimés |
| Diamètre (impériale) | 17 po |
| Diamètre (métrique) | 431,80 mm |
| Type de montage | Self-adhesive |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?