Learn More
Brady™ Verrouillage pour disjoncteur unipolaire
Code produit 15613507 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15613507 Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613507 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 065321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    126.56€ / 6 pièces
    Économisez 5.44€
    4% de réduction
En stock
Modèle surdimensionné pour les disjoncteurs plus grands et plus larges
  • Les dispositifs de verrouillage des disjoncteurs unipolaires verrouillent les disjoncteurs unipolaires 227 V de la plupart des fabricants (ne verrouillent pas les disjoncteurs Federal Pacific)
  • Installation rapide : il suffit de les fixer sur les commutateurs des disjoncteurs
Verrouillage normal : Convient aux manilles jusqu’à 0,28 po (0,8 cm) de diamètre
Verrouillage surdimensionné : Convient aux disjoncteurs jusqu’à 0,88 × 2,5 po (D x l) (2,2 × 6,4 cm) et accepte les manilles jusqu’à 0,28 po (0,8 cm) de diamètre
Spécification
Type de produit Verrouillage pour disjoncteur surdimensionné
Alternate Part Number VERROUILLAGE DE CASSEUR SURDIMENSIONNÉ PK6
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Certifications/Conformité OSHA 1910.147
Diamètre (impériale) de la manille 0,28 in
Diamètre (métrique) de la manille 0,71 cm
Dimensions (P x L x H) 3,8 x 3,75 x 2,5 in
À utiliser avec (équipement) Disjoncteur des commutateurs 480/600 V d’une largeur de 2,25 po et d’une épaisseur de 0,875 po
Hauteur (impériale) 0,875 po
Hauteur (métrique) 2,2 cm
Type de verrouillage À pince
Nbre de cadenas 1
Quantité 6/boîte
Largeur (impériale) 2,25 po
Largeur (métrique) 95,25 mm