Learn More
Brady™ Étiquettes StainerBondz PROMO
Code produit 10309524 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
19,05 x 22,86 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10309524 19,05 x 22,86 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10309524 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 108241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
OFFRE LIMITÉE : Obtenez trois rouleaux d’étiquettes Brady™ pour le prix de deux. Le polyester super résistant aux produits chimiques StainerBondz™ (B-481) est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et dans d’autres identifications de laboratoire nécessitant une résistance chimique supérieure.
  • Le polyester blanc mat B-481 a un adhésif acrylique permanent et est imprimable par transfert thermique avec les imprimantes série B30
  • B-481 fonctionne correctement dans le procédé de coloration de lames H&E (hématoxiline et éosine) couramment utilisé
  • Excellente résistance à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et d’eau
  • Température de service de −112 à 266°F (−80 à 130°C)
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2005/618/CE MCV
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Roll
Matériau Polyester
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification d’étiquetage pour lames
Étiquettes par rangée 1
Quantité 3/Bte
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) –112 à 266°F
Plage de températures (métrique) –80 à 130°C
Épaisseur (métrique) 0,084 mm
Répétition verticale (métrique) 22,23 mm
Dimensions (L x l) 19,05 x 22,86 mm
Largeur (impériale) 0,9 in
Largeur (métrique) 22,86 mm
Hauteur (impériale) 0,7 in
Hauteur (métrique) 17 mm