Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons
Code produit 11819644
Change view
Click to view available options
Largeur (impériale):
1 in
2 in
Hauteur (impériale):
0,25 in
0,5 in
1 in
3,75 in
Matériau:
Polyester
Vinyle
Conditionnement:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (impériale) Hauteur (impériale) Matériau unitSize
11819644 1 in 3,75 in Vinyle 1 ROLL
11824684 2 in 1 in Vinyle 1 ROLL
11859514 1 in 0,25 in Polyester 1 ROLL
11824744 1 in 0,5 in Vinyle 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11819644 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 030113
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible en vinyle auto-laminant ou en matériau inviolable, idéal pour l'identification des fils et des câbles.
  • En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent (B-351), idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits ; à retirer avec précaution du support car le matériau est fragile.
  • Les étiquettes en papier (B-402) comportent un adhésif acrylique permanent, idéal pour les applications de marquage requérant du matériel d’étiquetage à faible coût.
  • Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
Spécification
Certifications/Conformité UL/ B-427, RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE
Description Etiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc, Translucide
Affichage Envoi
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette pour imprimante à transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Câbles de communication, identification en laboratoire, identification de panneaux, identification de voix / données, marquage de fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BBP81, i5100, i7100, PR De plus, série IP, imprimantes à noyau THT 76 mm, i7500
Répétition horizontale (métrique) 27,31 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Modèle THT-10-427-3
Nb par paquet 3000 étiquettes par rouleau
Quantité 3000/Bte
Forme Rectangle
Dimensions 25.40 mm (W) x 95.25 mm (H)
Taille (impériale) du panneau 3,75 in H x 1 in L
Taille (métrique) du panneau 95.25 mm H x 25.40 mm W
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 101,6 mm
Dimensions (L x l) 3,75 x 1 in
Longueur (impériale) 3,75 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 3,75 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (métrique) 95,25 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25,40 mm
Alternate Part Number THT-10-427-3