Learn More
Brady™ Étiquettes à transfert thermique pour flacons
Description
- En vinyl blanc mat haute performance avec adhésif permanent (B-351), idéal pour les applications qui nécessitent une résistance à l’altération des produits ; à retirer avec précaution du support car le matériau est fragile.
- Les étiquettes en papier (B-402) comportent un adhésif acrylique permanent, idéal pour les applications de marquage requérant du matériel d’étiquetage à faible coût.
- Fournies dans un format laminé (B-427) avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte. Comportent un adhésif acrylique permanent présentant une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AGA, CSA, sans halogène (DIN VDE 0472 / partie 815), UL |
| Description | Montage en surface |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Envoi |
| Finition | Brillant |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyester |
| Côtés imprimables | Impression unilatérale |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |